Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibriertes Taschenthermometer
Beschreibung
Beinhaltet
Batterie
- Verlässliche Messungen
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 16.51 x 7,62 x 15,2 cm |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor, Bildung, Forschung und Entwicklung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 15.2 cm |
| Enthält | Sensorschutz, Batterie und NIST-rückverfolgbarer Kalibrierbericht mit Daten von InnoCal |
| Länge (metrisch) | 16.51 cm |
| Messzeit | 20 s |
| Sondentyp | Eindringen |
| Auflösung | 0,1 ° |
| Mehr anzeigen |