Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibriertes Taschenthermometer
Artikelnummer. 15820046
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
16.51 x 7,62 x 15,2 cm
22,86 x 5.08 x 20.6 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15820046
Marke: Digi-Sense™ 2025033
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Batterie
Die Digital-Sense vorkalibrierten Taschenthermometer bieten schnelle Temperaturmessungen mit ausgezeichneter Genauigkeit
  • Verlässliche Messungen
  • Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 22,86 x 5.08 x 20.6 cm
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor, Bildung, Forschung und Entwicklung
Höhe (angloamerikanisch) 8.125 Zoll
Höhe (metrisch) 20.6 cm
Enthält Sensorschutz, Batterie und NIST-rückverfolgbarer Kalibrierbericht mit Daten von InnoCal
Länge (metrisch) 22.86 cm
Messzeit 20 s
Sondentyp Eindringen
Auflösung 0,1 °
Produkttyp Digitales Taschenthermometer im Stift-Stil
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 482 °F
Max. Temperatur (metrisch) 250 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Temperatur (metrisch) -40 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40° bis 482 °F
Temperaturbereich (metrisch) minus;40 deg;C bis 250 deg;C
Calibrated NIST-rückverfolgbar
Akkutyp 1.5V LR44
Genauigkeit ±1,5 % des Messwerts +2,0 °
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 5.08 cm