Learn More
Labconco™ Precise Basic Glove Box
Artikelnummer. 16415199 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16415199
Marke: Labconco™ 5220020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Provides a leak-tight physical barrier between users and materials inside the glove box, can customize with optional accessories for specific applications when working with atmosphere-sensitive materials
  • One-piece molded, medium-density polyethylene shell
  • 0.25 in. thick laminated safety glass viewing window with powder-coated steel frame and neoprene gasket
  • Space-saving inner and outer transfer chamber doors that pivot upward
    • Counterbalanced and equipped with quick-latches
  • Black, chemical-resistant phenolic core work surface sealed to glove box floor
  • Interior ceiling-mounted electrical duplex
  • Switches for light and innermost interior electrical receptacle
  • No detectable leaks > 1 x 10-4 mL/sec when tested with mass spectrometer while glove box is pressurized with He at 5 in. of water gauge
  • Transfer chamber interior interlocking shelf of dry powder epoxy-coated steel
Specifications:
  • Overall dimensions (L x W x H): 80 x 134 x 102 cm (31.625 x 52.75 x 40 in.)
  • Main chamber interior (D x W x H): 69.9 x 85.1 x 63.5 cm (27.5 x 33.5 x 25 in.)
  • Transfer chamber (nominal I.D. x L): 28 x 30 cm (11 x 12 in.)
  • Shipping weight: 166 kg (255 lb.)
  • CE conformity marking
  • Meets Class 1 atmosphere containment conditions for oxygen leak rates per ISO 10648-2 test method
  • Conforms to UL 3101-1/61010-1 and CAN/CSA C22.2 No. 1010.1
Spezifikation
Produkttyp Glove Box
Beleuchtungsart Fluoreszent
Material Polyethylen
Stromstärke 4 A
Zertifizierung/Konformität CE
Tiefe (angloamerikanisch) 31,6 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 27,5 in.
Tiefe (metrisch) 80 cm
Innentiefe (metrisch) 70 cm
Abmessungen (L x B x H) 80 x 134 x 102 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Atmosphere sensitive materials
Höhe (angloamerikanisch) 40 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 25 in.
Höhe (metrisch) 102 cm
Innenhöhe (metrisch) 63.5 cm
Hertz 50 Hz
Länge (angloamerikanisch) 57,2 in.
Länge (metrisch) 147 cm
Länge (metrisch) Hülse 76.2 cm
No. of Compartments 2
Steckertyp Pigtail
Anschlüsse Two glove ports
Menge Je 1
Größe Medium
Spannung 230 V
Gewährleistung 1 year
Gewicht (angloamerikanisch) 255 lb.
Gewicht (metrisch) 116 kg
Breite (angloamerikanisch) 33.5 in.
Breite (metrisch) 147 cm
Innenbreite (metrisch) 76.2 cm