Learn More
Fisherbrand™ Hochpräzises, digitales Trockenblock-Heizsystem
Artikelnummer. 17285546 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
1 Block
2 Blöcke
4 Blöcke
Höhe (metrisch):
100 mm
120 mm
Wirkleistung:
150 W
300 W
600 W
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Blöcke Höhe (metrisch) Wirkleistung Packungsgröße
17285546 2 Blöcke 100 mm 300 W 1 Stück
17275546 1 Block 120 mm 150 W 1 Stück
17295546 4 Blöcke 100 mm 600 W 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17285546
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stellt eine großartige Temperaturkontrolle und eine große Auswahl an Wechselblöcken für maximale Flexibilität zur Verfügung. Diese Trockenblock-Heizsysteme vereinen eine optimale Temperaturkontrolle und -einheitlichkeit über einen Temperaturbereich von +5
  • Leistungssteigerung für schnelles Aufwärmen – 25° C bis 100° C in nur 15 Minuten
  • Der einfach zu bedienender Rotor und zwei Tasten ermöglichen den Zugriff auf die interaktive Schnittstelle für eine schnelle und präzise Einrichtung und Verwendung
  • Die klare Digitalanzeige ist aus der Ferne gut lesbar und sorgt für sofortige Beruhigung
  • Komfortable Zeitschaltuhr mit akustischem Summer, zum Einstellen von Reaktions- und Funktionszeiten, z.B. verzögertes Ein- und Ausschalten des Heizgerätes
  • Eine große Auswahl an Wechselblöcken ermöglicht das Mischen und Kombinieren von Probenröhrchen nach Belieben mit einem standardmäßig im Lieferumfang enthaltenen Extraktionswerkzeug zum einfachen und sicheren Entfernen von Bausteinen
  • Die optionale Sicherheitsabdeckung schützt die Proben vor Kontamination und Benutzer vor versehentlichem Kontakt mit heißen Bausteinen
  • Der Übertemperaturschutz schützt Ihre Proben und Ihren Arbeitsplatz
  • Die qualitativ hochwertige, stabile Ausführung aus stromlinienförmigem Kühlwand-Aluminium und chemieabweisendem Kunststoff ist dauerhaft in herausfordernden Umgebungen
  • Kleine Stellfläche zur optimierten Nutzung der Laborfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,7 bis 16,9 Unzen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 50 bis 500 ml
Kammermaterial Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte) Auswechselbare Blöcke
Material Chemikalienbeständiger Kunststoff
No. of Places 2
Steckertyp EU, UK
Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 130 °C
Typ Trockenbadblock
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzymverdauungs- und Aktivitätsstudien, Nukleinsäurehybridisierung
Aufheizzeit 20 Min. (25° C bis 100° C)
Anzahl Blöcke 2 Blöcke
Temperaturstabilität 0,1° C bei 37 -° C
Temperaturgleichförmigkeit 0,1° C bei 37 -° C
Zeitschaltuhr 1 bis 999 min
Gewährleistung 3 Jahre
Länge (angloamerikanisch) 11,2 in.
Länge (metrisch) 285 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,9 in.
Breite (metrisch) 200 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (metrisch) 100 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 11 in.
Tiefe (metrisch) 280 mm
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 300 W