Learn More
Bochem™ Präzisions-Pinzette, PTFE
Artikelnummer. 10480431
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
120 mm
Spitzenform:
Besonders scharf, gerade, ungeriffelt
Besonders scharf, rund, ungeriffelt
Bauweise/Design:
Breiter Griff, fester Konus
Graduierter Konus
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzenform Bauweise/Design unitSize
10480431 105 mm Besonders scharf, gerade, ungeriffelt Breiter Griff, fester Konus 1 Stück
10753501 105 mm Besonders scharf, rund, ungeriffelt Breiter Griff, fester Konus 1 Stück
10208690 120 mm Besonders scharf, gerade, ungeriffelt Graduierter Konus 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10480431 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 1865
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Spitze Präzisionspinzette. Bochem™ Präzisionspinzetten PTFE sind für größere Widerstandsfähigkeit mit PTFE beschichtet
  • Präzisionsstil.
  • Besonders spitz.
  • Punkte ohne Rippen.
  • PTFE-beschichtet.
Spezifikation
Spitzenform Besonders scharf, gerade, ungeriffelt
Bauweise/Design Breiter Griff, fester Konus
Material PTFE-beschichtet
Länge (metrisch) 105 mm
Produkttyp Pinzette