Learn More
Gestigkeit Harry™ Präzisionsheizplatte, 20 °C bis 300 °C, Aluminiumlegierung
Beschreibung
Form: Rechteck; Größe: 24 x 6,3 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Größe | 24 x 6,3 in. |
| Temperatur (metrisch) | 20 bis 300 °C |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 19.6 lb. |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Gewicht (metrisch) | 8,9 kg |
| Wirkleistung | 2000 W |
| Elektrische Anforderungen | 220/240 V, 3300 W |
| Form | Rechteck |
| Spannung | 230 V |
| Mehr anzeigen |