Learn More
Gestigkeit Harry™ Präzisionsheizplatten mit Regler, 100 °C bis 350 °C, Aluminiumlegierung
Beschreibung
- Der mikroprozessorgesteuerte digitale Regler ermöglicht die Voreinstellung der Betriebstemperatur in Schritten von 0.1° C für Temperaturen bis 99.9° C und in Schritten von 1° C für Temperaturen über 100° C
- Mit elektronischer Ausgangssteuerung, mit der die Heizleistung auf 10 bis 100 % eingestellt werden kann
- Ausgestattet mit 3 -poligem Diodenausgang (extra-niedrige Spannung)
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Reglertyp | Mikroprozessor |
| Größe | 11,3 x 11,3 in. |
| Temperatur (metrisch) | 100 bis 350 °C |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 23.8 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 10.8 kg |
| Wirkleistung | 2200 W |
| Form | Quadratisch |
| Spannung | 230 V |
| Typ | Heizplatte |