Learn More
Gestigkeit Harry Präzisionsheizplatte
Artikelnummer. 10769592
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
140 x 140 x 135 mm
350 x 350 x 155 mm
430 x 580 x 185 mm
440 x 290 x 155 mm
440 x 290 x 190 mm
610 x 160 x 155 mm
Temperatur (metrisch):
20 bis 300 °C
20 bis 350 °C
20 bis 450 °C
Spannung:
2 x 400 V, N+PE
220 V
230 V
Wirkleistung:
2000 W
2200 W
3300 W
4500 W
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Temperatur (metrisch) Spannung Wirkleistung Packungsgröße
10769592 440 x 290 x 190 mm 20 bis 450 °C 230 V 3300 W 1 Stück
10066211 140 x 140 x 135 mm 20 bis 350 °C 230 V 4500 W 1 Stück
10086221 350 x 350 x 155 mm 20 bis 300 °C 220 V 2200 W 1 Stück
10361082 430 x 580 x 185 mm 20 bis 350 °C 230 V 3300 W 1 Stück
10269431 430 x 580 x 185 mm 20 bis 350 °C 2 x 400 V, N+PE 3300 W 1 Stück
10066131 440 x 290 x 155 mm 20 bis 450 °C 2 x 400 V, N+PE 3300 W 1 Stück
10229341 610 x 160 x 155 mm 20 bis 350 °C 230 V 2000 W 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10769592 Lieferant Gestigkeit Harry Lieferanten-Nr. PZ44EB/230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3950.21 €
    2914.79 € / 1 Stück
    Sparen 1035.42 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Präzisionsheizplatten, PZ-Serie für Dauerbetrieb. Sorgen für extrem genaue, gleichmäßige Temperaturen, auch in den Ecken und Kanten der Platte.
  • Für den Dauerbetrieb geeignet.
  • Sorgen für extrem genaue, gleichmäßige Temperaturen, auch in den Ecken und Kanten der Platte.
  • Polierte eloxierte Aluminium-Heizfläche.
  • Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Temperatureinstellung bis zu 99,9 in 0,1 °C-Schritten, über 99,9 in 1 °C-Schritten. Die Ist-Temperatur wird kontinuierlich angezeigt.
  • Mit separatem Leistungsregler zur Einstellung der Heizleistung von 10 bis 100 %.
  • Integriertes Relais ermöglicht den direkten Anschluss von elektronischen Kontaktthermometern.
  • Einstellbare Temperaturüberwachung von 50 bis 300 °C (mit PZ 28-1, 30 bis 110 °C) zur Vermeidung von Übertemperaturen.
Spezifikation
Reglertyp Mikroprozessorsteuerung
Temperatur (metrisch) 20 bis 450 °C
Wirkleistung 3300 W
Spannung 230 V
Typ Digitale Heizplatte
Display Digital
Abmessungen (L x B x H) 440 x 290 x 190 mm