Learn More
Gestigkeit Harry Precison Hotplate with Automatic Control
Artikelnummer. 10789772
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
200 x 200 x 125 mm
210 x 300 x 135 mm
310 x 475 x 205 mm
445 x 595 x 185 mm
610 x 160 x 155 mm
Temperatur (metrisch):
20°bis 300 °C
20°bis 350 °C
20°bis 450 °C
Wirkleistung:
800 W
1.100 W
2000 W
3300 W
Spannung:
220/240 V
230 V
2 x 400 V, N+PE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Temperatur (metrisch) Wirkleistung Spannung unitSize
10789772 200 x 200 x 125 mm 20°bis 350 °C 800 W 230 V 1 Stück
10107871 210 x 300 x 135 mm 20°bis 300 °C 1.100 W 230 V 1 Stück
10478421 610 x 160 x 155 mm 20°bis 300 °C 2000 W 230 V 1 Stück
10321422 310 x 475 x 205 mm 20°bis 450 °C 3300 W 220/240 V 1 Stück
10066201 445 x 595 x 185 mm 20°bis 300 °C 3300 W 2 x 400 V, N+PE 1 Stück
10117681 310 x 475 x 205 mm 20°bis 450 °C 3300 W 2 x 400 V, N+PE 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10789772
Marke: Gestigkeit Harry PZ20SR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Microprocessor Controlled Precision Digital Hotplates - precise temperatures, easy operation, durable.
  • Die Oberflächen der Präzisionsheizplatten bestehen aus einer äußerst effizienten, wärmeleitenden Aluminiumlegierung und besitzen eine glatte, wartungsfreundliche, oxidierte Beschichtung. Die elektrische Langzeitheizung ist so konzipiert, dass auch an den Ecken und Kanten der Platte die Temperatur gleichmäßig bleibt.
  • Der mikroprozessorgesteuerte digitale Regler ermöglicht die Voreinstellung der Betriebstemperatur in 0,1 °C-Unterteilungen bis 99,9 °C und in 1 °C-Unterteilungen für Temperaturen über 100 °C. Die voreingestellte Temperatur bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten. Um unbeabsichtigte Verstellungen durch versehentliches Drücken einer Taste zu verhindern, ist eine Voreinstellung nur über zwei Finger-Bedienung möglich. Nach dem Loslassen der Tasten, wird die Isttemperatur konstant mit 14 mm hohen Ziffern angezeigt.
  • Alle Modelle sind mit einem elektronischen Leistungsregler ausgestattet, womit die Heizleistung von 10 bis 100 % eingestellt werden kann, um zu verhindern, dass die Heizplatte die voreingestellte Temperatur überschreitet und/oder um Nachheizeffekte zu verhindern. Die Temperatur aller Präzisionsheizplatten wird mit einem integrierten Schnellreaktionssensor (PT 100) gemessen.
  • Alle Modelle sind mit einer 3-poligen Diodenausgangsbuchse (extra-niedrige Spannung) ausgestattet, um den Anschluss eines Kontaktthermometers oder eines Zeitschalters zu ermöglichen, und das Gerät in voreingestellten Intervallen zu erwärmen oder zu kühlen. Temperatursicherungen zur Vermeidung von Überhitzung sind auch in verschiedenen Auslösestufen erhältlich.
  • Besonderheit:
    • Durch asymmetrische, reaktionsschnelle, Langzeit-Spezialheizung und Temperaturfühler sowie die Leistungsanpassung an den Wärmebedarf werden extrem präzise Temperaturen mit einer sehr guten gleichmäßigen Verteilung über die gesamte Heizfläche erzielt.
    • Alle Modelle können auch mit einer schwarzen Heizfläche geliefert werden.
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Reglertyp 2860 SR
Temperatur (metrisch) 20°bis 350 °C
Gewicht (metrisch) 4 kg
Wirkleistung 800 W
Spannung 230 V
Typ Heizplatte
Display Digital
Abmessungen (L x B x H) 200 x 200 x 125 mm