Learn More
pregcy zone protein Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 21742-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| pregcy zone protein | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PZP | |
| CPAMD6, pregcy zone protein, PZP | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 5858 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.31 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P20742 | |
| PZP | |
| pregcy zone protein Fusion Protein Ag16471 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |