Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pregnenolone Acetate |
| CAS | 1778-02-5 |
| Summenformel | C23H34O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1s,5s,10s,11s,14s,15s,2r-14-acetyl-2,15-dimethyltetracyclo 8.7.0.0<2,7>.0<11 ,15> heptadec-7-en-5-yl acetate, 11as-1-acetyl-9a,11a-dimethyl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl acetate, 13s-17-ethanoyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-yl ethanoate, acetic acid 13s-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-yl ester |
| InChI-Schlüssel | CRRKVZVYZQXICQ-BODHGXFRSA-N |
| SMILES | CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)C)C)C |
| IUPAC-Name | [(13S)-17-Acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 358.522 |
| PubChem CID | 18530247 |
| Mehr anzeigen |