Learn More
Pregnenolon, TRC
Artikelnummer. 30137327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137327 1 g 1 Gramm
30136338 5 g 5 Gramm
17999174 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137327 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7122001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145-13-1
Summenformel C21 H32 O2
Molekulargewicht (g/mol) 316.48
Synonym (3β)-3-Hydroxy-pregn-5-en-20-one, Pregn-5-en-20-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxypregn-5-en-20-one, 17β-[1-Ketoethyl]-δ5-androsten-3β-ol, 3β-Hydroxy-5-en-20-one, 3β-Hydroxy-5-pregnene-20-one, 3β-Hydroxy-δ5-pregnen-20-one, 3β-Hydroxypregn-5-en-20-one, 5-Pregnenolone, Arthenolone, Bina-Skin, Enelone, NSC 1616, NSC 18158, Natolone, Pregn-5-en-3β-ol-20-one, Pregn-5-ene-3β-ol-20-one, Pregnelon, Pregnenolone, Pregnenolone (progesterone precursor), Pregnetan, Pregneton, Pregnolon, Prenolon, Regnosone, Skinostelon, δ5-Pregnen-3β-ol-20-one, δ5-Pregnene-3β-ol-20-one, δ5-Pregnenolone
IUPAC-Name 1-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanon
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pregnenolone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formelmasse 316.2402
Reinheit (%) >95%