Learn More
PRELP Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606287 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18606287 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18606287 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP300141APC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PRELP Polyclonal specifically detects PRELP in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Polyclonal
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Rabbit
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinie Novus