Learn More
Fisherbrand™ Premium-Line Pipettenspitzen für minimalen Probenverlust
Artikelnummer. 10283882 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,5 bis 20 μl
0.1 bis 10 μl
100 bis 1.000 μl
1 bis 200 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität Format Packungsgröße
10283882 1 bis 200 μl Unsteril Bulk 1000 Stück
10050892 0,1 bis 10 μl Unsteril Bulk 1000 Stück
10365862 0,5 bis 20 μl Unsteril Bulk -
10758294 0.1 bis 10 μl Steril Racks 960 Stück
10325912 0,5 bis 20 μl Unsteril Racks 960 Stück
10671973 0,5 bis 20 μl Steril Racks 960 Stück
10571963 100 bis 1.000 μl Unsteril Racks 960 Stück
10204462 100 bis 1.000 μl Steril Racks 960 Stück
10738104 0.1 bis 10 μl Unsteril Racks 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10283882
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Kombiniert die Vorteile von Standardspitzen mit einer innovativen Oberfläche mit geringer Retention für eine maximale Probenrückgewinnung, minimalen Probenverlust und hochpräzises Pipettieren. Fisherbrand™ Pipettenspitzen der Premium-Linie mit geringer Retention verhindern auch die Kontamination der Proben durch die konische Spitzenöffnung.
  • Die optimierte Konusgeometrie gewährleistet einen sicheren Sitz
  • Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
  • Präzises Pipettieren ohne Probenverlust
  • Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
  • Eliminierung der Probenkontamination
  • Aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
  • Die Spitzen sind für eine sterile Handhabung autoklavierbar
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 50.8mm
Zertifizierung/Konformität CE, IVD
Sterilisationsmethode Autoclave
Format Bulk
Skala Yes
Material Reines Polypropylen
Graduierungen Standard Volumes