Learn More
Fisherbrand™ Premium-Box für Mikroskopobjektträger
Artikelnummer. 11364145 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11364145 Grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11364145
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Aufbewahrungsbox für Objektträger ist ideal für die Aufbewahrung oder den Transport von bis zu 100 Objektträgern in Standardgröße.
  • Stabile ABS-Plastikdosen mit Cork-Folie
  • Zur sicheren Aufbewahrung von Objektträgern in gefugten Aufnahmenuten (26 x 76 mm)
  • Sicherer Verschluss mit einer rostgeschützten, verNippelten Verschlussschließe und Nadelscharnieren
  • Geformte Füße ermöglichen sicheres Stapeln für einfachen Transport und Lagerung
  • Die Stellvertreter sind nummeriert, damit sie dem Objektträger-Bestandsblatt entsprechen
  • Bleiben Sie organisiert mit einem Spritzen-Beschriftungsbereich für Projekt und Datum
  • Objektträgerschachteln in mehreren Farbbuchstaben zur Projektkodierung verfügbar
  • Messungen: 8,2 x 6,9 x 1,3 Zoll. (20,8 x 17,5 x 3,4 cm)
Spezifikation
Typ Objektträgerkasten
Objektträgerkapazität 100
Verschlusstyp Verschluss
Farbe Grau
Kammern 100
Beschreibung Fisherbrand Premium Objektträgerbox
Gerät fasst Objektträger in Standardgröße
Abmessungen (L x B x H) 8,2 × 6,9 x 1,3 Zoll.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung der Objektträger, Transport
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Objektträger (26 x 76 mm)
Höhe (angloamerikanisch) 1,3 in.
Höhe (metrisch) 34 mm
Enthält Herausziehbares Bestandsverzeichnis
Länge (angloamerikanisch) 8,2 in.
Länge (angloamerikanisch) Objektträger 3 in.
Länge (metrisch) 208 mm
Länge (metrisch) Objektträger 76 mm
Material ABS
Menge 1 Karton
Form Rechtwinklig
Stapelbar Ja
Sterilität Nicht steril
Breite (angloamerikanisch) 6,9 in.
Breite (angloamerikanisch) Objektträger 1 in.
Breite (metrisch) 175 mm
Breite (metrisch) Objektträger 26 mm
Verschlussfarbe Silber
Auskleidungsmaterial Kork
Verschlussmaterial Nickel