Learn More
3M™ Atemschutzmaske Premium
Artikelnummer. 12342399
Click to view available options
:
Filter Type: FFP3 R D; With valve; Qty: 5 Pack
Artikelnummer. 12342399
Marke: 3M™ 7000034733
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Außergewöhnlicher Komfort durch leichtes, nicht aufliegendes Design. Die 3M Premium Atemschutzmaske verfügt über ein leistungsstarkes Filtermaterial für eine effektive Filtration mit einfacher Atmung.
  • Außergewöhnlicher Komfort durch leichtes, nicht aufliegendes Design
  • Erfüllt die besonderen Anforderungen des Verstopfungstests für Atemschutzgeräte, die für mehr als eine Schicht verwendet werden können
  • Die hochwertige Einweg-Atemschutzmaske bietet zuverlässigen, effektiven Schutz vor Staub, Nebel und Metalldämpfen
  • Das robuste und strapazierfähige Gehäuse und die Schale bieten eine Mehrschicht-Fähigkeit und ein Sicherheitsgefühl
  • Der Gesichtsschutz kann für eine verbesserte Tragehygiene hygienisch gereinigt werden, wenn er länger als eine Schicht verwendet wird (mit 3M™ Gesichtsversiegelungsreiniger 105)
  • Hochleistungsfiltermaterial bietet eine effektive Filtration mit einfacher Atmung
  • Die erhöhte Filterfläche verlängert die Lebensdauer des Atemgeräts
  • Das Cool Flow™ Ventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 149: FFP3D, EU-Richtlinie 89/686/EWG, CE
Design Type Robuste Hülle und Schale
Einwegprodukt Ja
Filtertyp FFP3 R D
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Mit Ausatemventil Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz vor Staub, Nebel und Metalldämpfen
Latexfrei Ja
Modell 8835
Menge 5/Packung
Beständig gegen Staub, Nebel und Metalldämpfe