Learn More
Liebherr™ Liebherr GKV5710
Artikelnummer. p-8002493 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Schubladen:
Vollkunststoff (3) und beschichteter Draht (1). herausnehmbar
Farbe:
Weiß
Artikelnummer. Schubladen Farbe
12048281 Vollkunststoff (3) und beschichteter Draht (1). herausnehmbar Weiß
1 options
Artikelnummer. 12048281
Marke: Liebherr™ GGU 1500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spart Platz und Energie. Das Liebherr™ Tischhohe Tiefkühlgerät mit statischer Kühlung ist sehr effizient und passt einfach unter den Tisch. Entwickelt für höhere Gefrierleistung und gleichbleibende Temperaturen. Erhältlich mit durchgehenden Schubfächern oder Drahtkörben.
Optimale Temperaturstabilität und -kontrolle
  • Verdampfer mit großer Oberfläche für höhere Kühlleistung und schnelleres Gefrieren des Inhalts
  • Hocheffizienter Lüfter für gleichbleibende Innentemperaturen
  • Einstellbare Temperaturregelung bis -26 °C
  • Digitale Temperaturanzeige mit berührungsempfindlichen Knöpfen
  • Akustische Alarme bei hohen Temperaturen und offener Tür
Langlebige, anwenderfreundliche Verarbeitung
  • Beschichteter oder Edelstahlkorpus mit verstellbaren Standfüßen
  • Thermisch geformter Einsatz aus einem Blatt Polystyrol für einfaches Reinigen
  • Drei 15 cm-Raster oder undurchsichtige Böden, plus 17 cm-Bodenkorb
  • Wendbare, sich selbst schließende Türen mit austauschbaren Scharnieren zur Öffnung von rechts oder links
  • Robustes Türschloss aus Stahl zur Sicherung wertvoller Proben und Laborprodukte
  • Ergonomischer Griff für müheloses Öffnen bei häufiger Verwendung
  • Sehr energieeffizient und mit umweltfreundlichem Kältemittel
Spezifikation
Temperaturbereich -9°C bis -26°C
Door Material Beschichteter Stahl
Schrankmaterial Beschichteter Stahl
Innen Weißes Styropor
Einschübe 3 Kunststoff, unter den Schubladen
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 24 kg
Schubladen Vollkunststoff (3) und beschichteter Draht (1). herausnehmbar
Anzahl Schubfächer 4
Farbe Weiß
Kondensatortyp Statisch
Modell GGU1500
Abmessungen (L x B x H) außen 60 cm x 61,5 cm x 83 cm (B x T x H)
Innentiefe (metrisch) 44,3 cm
Innenhöhe (metrisch) 67,6 cm
Innenbreite (metrisch) 47,4 cm
Stromstärke 0.6 A
Spannung 220/240 V
Elektrische Anforderungen 220-240 V 50 Hz 100 W
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 100 W
Energieverbrauch 0,72 kWh/24 Std.
Kältemittel R600A
Versandgewicht (metrisch) 42 kg
Gewicht (metrisch) 40 kg