missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PREPL Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB990)

Beschreibung
PREPL Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The protein encoded by this gene belongs to the prolyl oligopeptidase subfamily of serine peptidases. Mutations in this gene have been associated with hypotonia-cystinuria syndrome, also known as the 2p21 deletion syndrome.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PREPL |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB990 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | Prepl |
| Gen-Zugriffsnummer | Q4J6C6, Q5HZA6, Q8C167 |
| Gen-Alias | 2810457N15Rik; 9530014L06Rik; D030028O16Rik; KIAA0436; mKIAA0436; Prepl; prolyl endopeptidase; prolyl endopeptidase-like; Prolylendopeptidase-like; putative prolyl oligopeptidase; RGD1310143 |
| Gensymbole | Prepl |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?