Learn More
Invitrogen™ PREPL Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB990)
Artikelnummer. 30274855
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30274855 20 μL 20 Mikroliter
30274853 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30274855
Marke: Invitrogen™ MA557639
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
PREPL Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The protein encoded by this gene belongs to the prolyl oligopeptidase subfamily of serine peptidases. Mutations in this gene have been associated with hypotonia-cystinuria syndrome, also known as the 2p21 deletion syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PREPL
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB990
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Prepl
Gen-Zugriffsnummer Q4J6C6, Q5HZA6, Q8C167
Gen-Alias 2810457N15Rik; 9530014L06Rik; D030028O16Rik; KIAA0436; mKIAA0436; Prepl; prolyl endopeptidase; prolyl endopeptidase-like; Prolylendopeptidase-like; putative prolyl oligopeptidase; RGD1310143
Gensymbole Prepl
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PREPL (aa 50-100).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 213760, 298771, 9581
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG