Learn More
Applied Biosystems™ PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent
Artikelnummer. 30000667 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30000667 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30000667 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4318930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00 €
    209.00 € / 1 Stück
    Sparen 41.00 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent was developed for the rapid preparation of DNA template from Gram-negative food-borne pathogens for use in PCR amplification reactions.
The PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent was developed for the rapid preparation of DNA template from Gram-negative food-borne pathogens for use in PCR amplification reactions. These samples often have high lipid content that can inhibit PCR amplification of the template. Using a simple boil and spin protocol, PrepMan™Ultra Reagent efficiently inactivates PCR inhibitors, significantly reducing the need to repeat the template preparation step.
Das PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent wurde entwickelt für die schnelle Erstellung eines DNA-Templates von Gram-negativen Krankheitserregern in Lebensmitteln für den Einsatz in PCR-Amplifikationsreaktionen. Diese Proben haben oft einen hohen Lipidgehalt, der die PCR-Amplifikation des Templates hemmen kann. Mit einem einfachen Siede- und Zentrifugier-Protokoll deaktiviert PrepMan™ Ultra-Reagent PCR-Inhibitoren effizient, wodurch die Notwendigkeit zur Wiederholung des Zubereitungschritts erheblich reduziert wird.
PrepMan™ Ultra Reagent wurde zur Zubereitung von PCR-bereiten Templates aus einer Vielzahl von verschiedenen Quellen verwendet, einschließlich Bakterien, Hefe, faserigen Pilzen – sowohl von einer Platte oder aus einer Flüssigkultur – Abstrichen von Säugetiergewebe, menschlichen Zellen (Wangenschleimhautabstrich) und Säugetiervollblut. Das daraus resultierende Template wurde verstärkt in Allel-Diskriminierungsassays, zur Erkennung und Quantifizierung genetisch veränderter Organismen (GVO), zum Nachweis von Nahrungsmittelpathogenen, zur Identifizierung von Mikroben sowie zur Bestimmung von Bakterienstämmen verwendet.
• Das einfache, schnelle Protokoll reduziert die Zeit bis zum Erhalt der Ergebnisse.
• Die einzigartige Formulierung inaktiviert PCR-Inhibitoren und liefert somit konsistente Ergebnisse.
• Das PCR-bereite Template kann aus einer Vielzahl von Probenarten zubereitet werden.
• Erschwingliche Methode mit einem niedrigen Preis pro Präparat.
• Homogene Lösung mit minimaler Notwendigkeit zur Handhabung der Proben.
• Das auf einer Mikrozentrifugenröhre basierende Format bedeutet, dass für die Template-Zubereitung keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich ist.
PrepMan™ Ultra Reagent – eine neuartige Formulierung – ist eine homogene Lösung, die kein Chelex™ oder eine andere Art von Harz oder Matrix enthält.
Dieses Produkt ersetzt das PrepMan™ Sample Preparation Reagent und stellt eine Weiterentwicklung dar, sodass es derzeitigen und potenziellen Benutzern von PrepMan™ Reagent empfohlen werden sollte.
Zur Verwendung mit
3130xl/3100 Genetic Analyzer Capillary Array, 36 cm, 96-Well Plate Septa, AmpliTaq Gold™ PCR Master Mix, 250 Units/5 ml, BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, POP-6™ Polymer for 3100/3100-Avant™ Genetic Analyzers, PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent mit Protokoll, TaqMan™ GMO Maize 35S Detection Kit mit Protokollen, TaqMan™ GMO Soy 35S Detection Kit mit Protokollen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Contents: One bottle of reagent.
Store the PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent, at room temperature. Do not freeze or autoclave the PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent.
Format Flasche
Probentyp Bacterial Culture, Lebensmitteln, Pilze, Whole Blood
Endprodukttyp Genomic DNA, Bacterial DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Sequencing, PCR
Anzahl Reaktionen 200 Aufreinigungen
Produktlinie PrepMan
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Systemtyp MicroSEQ™ ID
Prüfzeit 15 min