Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Lysis Buffer
Artikelnummer. 18715435 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 18715435
Marke: Applied Biosystems™ A29825
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
PrepSEQ Lysis Buffer is a component of the PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit, offered separately here for those kit users who do large-quantity nucleic acid extractions and would benefit from additional lysis buffer.
This PrepSEQ Lysis Buffer is used in the large-scale protocol of the PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit (Cat. No. 4466351). It is not necessary for the standard protocol (sufficient lysis buffer is included in the kit's lysis tubes). As with other products in the Pharma Analytics Sample Preparation product line, PrepSEQ Lysis Buffer:
  • Is completely supported by our global manufacturing and distribution centers
  • Has a Certificate of Analysis available
  • Has a shelf-life of 12 months
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 x 50 mL bottle, store at room temperature.
Format Flasche
Produktlinie PrepSEQ
Menge 50 ml
Reagenztyp Zelllysepuffer
Versandbedingung Raumtemperatur
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PrepSEQ Lysis Buffer
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid