Beschreibung
- Mit dem Präsenzsensor bleiben die Türen automatisch offen, solange er Personen im Schwingbereich erkennt.
- Für maximale Benutzerfreundlichkeit beim Be- und Entladen des Schranks.
- Es funktioniert mit dem eingebauten Türsicherheitssystem des Schranks – das bewahrt das automatische Türschließen und die akustische Warnung, sobald der Benutzer die Erkennungszone verlässt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verzögerungen schließen sich automatisch |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2.20 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 1 kg |
| Produkttyp | Präsenzsensor |