missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Presenilin 1 Polyclonal Antibody

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5148518

Artikelnummer. 30535978

  • 508.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

Presenilin1 was initially identified a marker of susceptibility to early-onset Alzheimer's disease. In addition to PEN2, nicastrin and APH-1, Presenilin1 forms the -gamma-secretase protein complex, a membrane-bound aspartyl protease that can cleave certain proteins at peptide bonds buried within the hydrophobic environment of the lipid bilayer. This cleavage is responsible for a key step in signaling from several cell-surface receptors and is thought to be required for the generation of the neurotoxic amyloid peptides that are central to the pathogenesis of Alzheimer's disease. Like the tumor necrosis factor-alpha-converting enzyme (TACE) and the beta-site cleavage enzyme (BACE) protease families, -gamma-secretase will cleave the amyloid precursor protein (APP), but within the intramembrane region of APP, resulting in either the non-toxic p3 (from the alpha and -gamma cleavage site) or the toxic Abeta amyloid peptide (from the beta and -gamma cleavage site). It is thought that accumulation of the Abeta peptide is the precursor to Alzheimer's disease. Multiple isoforms of presenilin1 are known to exist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Presenilin 1
Polyclonal
Unconjugated
PSEN1
AD3; Ad3h; Alzheimer Disease 3; FAD; Minilin; presenilin 1; presenilin 1 (Alzheimer disease 3); presenilin1; presenilin-1; Presenilin-1 CTF subunit; Presenilin-1 CTF12; Presenilin-1 NTF subunit; Protein S182; PS1; PS-1; PS1-CTF12; PSEN1; Psnl1; S182; S182 protein; Senilin 1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
5663
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P49768
PSEN1
E. coli-derived recombinant human Presenilin-1, aa 298-407.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt