Learn More
Gestigkeit Harry™ Präzisionsheizplatte, 20 °C bis 450 °C
Artikelnummer. 10272631
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Probenaufgabe:
150 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Probenaufgabe Packungsgröße
10272631 150 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10272631 Lieferant Gestigkeit Harry™ Lieferanten-Nr. PZ44/230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3809.25 €
    2636.73 € / 1 Stück
    Sparen 1172.52 €
    30% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Rechteckig, Größe: 11,5 x 17 in., Maximale Probenlast: 150 kg
Form: Rechteck; Größe: 11,5 x 17 in.; Maximale Probenbelastung: 150 kg
Spezifikation
Größe 11,5 x 17 in.
Temperatur (metrisch) 20 bis 450 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 57.3 lb.
Höhe (metrisch) 205 mm
Gewicht (metrisch) 26 kg
Breite (metrisch) 310 mm
Wirkleistung 3300 W
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 3300 W
Max. Probenaufgabe 150 kg
Form Rechteck
Spannung 230/240 V
Typ Heizplatte