Learn More
Cole-Parmer™ Pressmatic dispenser HF 2.0 - 10.0ml PD10R/HF
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 bis 10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,7% |
| Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
| Material | PTFE, Keramik |
| Volumen (metrisch) | 2 bis 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
| Schritten | 0,25 ml |