Learn More
Buerkle™ Drucklose LDPE-Sprühflaschen mit dauerhafter Handpumpe
Artikelnummer. p-8002494 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1000 mL
Halsinnendurchmesser (metrisch):
17,5 mm
18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsinnendurchmesser (metrisch) unitSize
11896840 250 mL 18 mm 1 Stück
10190071 500 ml 18 mm 1 Stück
11886840 1000 mL 17,5 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11896840
Marke: Buerkle™ 03091025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polypropylen, Polyethylen und rostfreiem Stahl. Buerkle™ drucklose LDPE-Sprühflaschen sprühen 1,2 ml ±0,1 Volumen pro Hub. Geeignet für landwirtschaftliche Pestizide und Detergenzien.
  • Medienberührende Teile PP, PE und Edelstahl
  • Flasche aus LDPE
  • Düsendurchmesser 0,6 mm
  • Sprühvolumen pro Hub: 1,2 ml ±0,1
  • Einstellbare Sprühdüse
  • Temperatur max 30 °C
  • Die Funktion der einzelnen Sprühgeräte wird während der Herstellung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie, Labore, Produktion, Freizeit, Haushalt und geeignet für landwirtschaftliche Pestizide und Reinigungsmittel
Enthält Patentiertes Entlüftungsventil, dauerhafte Handpumpe
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 18 mm
Temperaturbereich (metrisch) 30 °C
Form Rund
Höhe (metrisch) 220 mm
Verschlusstyp Spray