Learn More
Mettler Toledo™ Druckbelastete, gelgefüllte pH-/Redoxeelektroden
Artikelnummer. 10364235 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
225 mm
325 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10364235
Marke: Mettler Toledo™ 405DPASSCK8S/150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Anschlusstypen K8S
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Typ Pressurized Gel-filled pH/Redox Electrode
Länge (metrisch) 150 mm
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 12
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C