Learn More
Mettler Toledo™ Druckbelastete, gelgefüllte pH-/Redoxeelektroden
Alle ansehen Mettler Toledo ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | K8S |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Typ | Pressurized Gel-filled pH/Redox Electrode |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 12 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |