Learn More
Julabo Presto A70-Prozesssystem
Artikelnummer. 30244959
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-75 bis +250 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
30244959 -75 bis +250 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30244959 Lieferant Julabo Lieferanten-Nr. 9420701.N2
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der luftgekühlte Presto Die A70 ist das kompakteste 2-stufige Prozesssystem von JULABO und bietet hohe Kühlleistungen für niedrigste Temperaturen bis zu -75 °C.
Der luftgekühlte Presto Die A70 ist das kompakteste 2-stufige Prozesssystem von JULABO und bietet hohe Kühlleistungen für niedrigste Temperaturen bis zu -75 °C.
Die hochdynamischen Temperaturregelungssysteme Presto Sie sind für die hochpräzise Temperaturregelung in einem breiten Anwendungsbereich wie Reaktorbehältern oder Materialbelastungstests ausgelegt. Durch den Einsatz effizienter Komponenten können die Prozesssysteme exotherme und endotherme Reaktionen zudem außergewöhnlich schnell kompensieren. Permanente interne Überwachung und selbstschmierende Pumpen gewährleisten eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus bieten zahlreiche Schnittstellen vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung über Netzwerke hinweg oder zur Integration in übergeordnete Steuerungssysteme.
  • Analoge Anschlüsse, RS485, Profibus DP
  • Durch die platzoptimierte Gestaltung entsteht mehr Raum direkt neben den Geräten.
  • Externer Pt100-Sensoranschluss
  • Eingebauter 5,7-in.-Industrie-Farb-Touchscreen
  • Zweiter externer Pt100-Sensoranschluss
  • Alarmausgang
  • Temperaturstabilität ±0,01 °C bis ±0,05 °C
  • Pumpendruck bis zu 1,7 bar, max. Fördermenge 40 l/min.
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Klimafreundliches natürliches Kältemittel
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) -75 bis +250 °C
Steckertyp Schuko-Stecker
Gewicht (metrisch) 140 kg
Typ System zur Temperaturregelung
Auflösung (Temperatur) 0,01 °C
Spannung 230 V