Learn More
Pretomanid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444198
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16444198 10 mg 10 Milligramm
16420547 50 mg 50 Milligramm
16455156 100 mg 100 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16444198
Marke: Medchem Express HY10844
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pretomanid (PA-824) is an antibiotic used for the research of multi-drug-resistant tuberculosis affecting the lungs. Pretomanid exhibits a sub-micromolar MIC against M. tuberculosis (MTB). The MIC values of PA-824 against a panel of MTB pan-sensitive and Rifampin mono-resistant clinical isolates range from 0.015 to 0.25 μg/mL.
Pretomanid (PA-824) is an antibiotic used for the research of multi-drug-resistant tuberculosis affecting the lungs. Pretomanid exhibits a sub-micromolar MIC against M. tuberculosis (MTB). The MIC values of PA-824 against a panel of MTB pan-sensitive and Rifampin mono-resistant clinical isolates range from 0.015 to 0.25 μg/mL.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pretomanid
Physikalische Form Solid
CAS 187235-37-6
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H12F3N3O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym PA-824 (S)-PA 824
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (347.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)OC(C=C1)=CC=C1CO[C@@H]2COC3=NC([N+]([O-])=O)=CN3C2
Molekulargewicht (g/mol) 359.26
Formelmasse 359.26
Reinheit (%) 98.36%
Güte Research