Learn More
Pridinolhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462494 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462494 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1177.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pridinol Hydrochloride
CAS 968-58-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pridinol Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H25 N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Parks 12, Pridinol hydrochloride, Ridinol, alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol Hydrochloride (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C20H25NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 1,1-Diphenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;Hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 331.88
Menge 10 mg
Formelmasse 331,1703 g/mol