Learn More
Primaquin, 98,81%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463742 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463742 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11463742 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215636610
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Primaquine
CAS 63-45-6
Summenformel C15H27N3O9P2
Menge 10 g
Synonym 8-[4-Amino-1-methylbutylamino]-6-methoxyquinoline
InChI-Schlüssel GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYNA-N
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COC1=CC(NC(C)CCCN)=C2N=CC=CC2=C1
IUPAC-Name N4-(6-Methoxychinolin-8-yl)pentan-1,4-diamin; Bis(phosphorsäure)
Molekulargewicht (g/mol) 455.34
Formelmasse 455.3
Physikalische Form Kristallpulver