Learn More
Primaquindiphosphat, TRC
Artikelnummer. 30137968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137968 1 g 1 Gramm
30011647 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137968 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7335001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63-45-6
Summenformel C15 H21 N3 O . 2 H3 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 455.34
Synonym Primaquine diphosphate, (4RS)-N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine bisphosphate, Quinoline, 8-[(4-amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxy-, diphosphate, Quinoline, 8-[(4-amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxy-, phosphate (1:2), 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline di(dihydrogen phosphate), 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline diphosphate, Camden, NSC 149765, Pharmaniaga, Primaquine phosphate, WR 2975
IUPAC-Name 4-N-(6-Methoxychinolin-8-yl)Pentan-1,4-Diamin;Phosphorsäure
SMILES COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Primaquine diphosphate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
Formelmasse 455.1223