Learn More
Gibco™ Primary Mouse Hippocampal Neurons
Artikelnummer. 15363816 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15363816 1 x 106 Zellen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15363816 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A15587
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Primäre Maus hippocampale Neuronen
GIBCO™ primäre Maus-Hippocampale Neuronen sind aus C57BL/6 embryonalen 17-Tage-Mäusen isoliert und kryokonserviert. Eine flexible, gebrauchsfertige und qualitativ hochwertige Alternative zu frischen Neuronen. Jedes Fläschchen enthält 1 Million Zellen pro ml. Diese Neuronen erbringen nach dem Auftauen kontinuierlich eine Viabilität im Bereich von 50 bis 80 %, besitzen eine hohe neuronale Reinheit und sind für ihre Funktionalität validiert.
  • Hohe Viabilität: Viabilität nach dem Auftauen von 50 % oder mehr
  • Hohe Reinheit Mehr als 98 % neuronaler Phänotyp
  • Funktionell validiert: Getestet auf langfristiges Überleben, Neurotransmitter-Ansprechen und Transduktion
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung In Flüssigstickstoff lagern.
    Age Fötal
    Zelltyp Nervenzellen
    Culture Type Säugetierzellkultur
    Form Kryokonserviert
    Spezies Maus
    Tissue Hippocampus
    Anzahl Zellen 1 Millionen
    Produkttyp Hippocampus-Neuron Maus
    Menge 1 x 106 Zellen
    Bemerkungen Der Mausstamm ist C57BL/6
    Getestet auf Sterilität, Viabilität, Mykoplasma