Learn More
Invitrogen™ PrimeFlow™ RNA Assay Kit
Artikelnummer. 15948940
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Tests
40 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
100 Tests
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15948940
Marke: Invitrogen™ 8818005210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ein in-situ-Hybridisierungsassay, der die Leistungsfähigkeit der verzweigten DNA-Technologie mit der Einzelzellauflösung der Durchflusszytometrie kombiniert und so den Nachweis von vier RNA-Zielen in Kombination mit der Immunphänotypisierung von Zelloberflächen und intrazellulären Proteinen mit fluorochromkonjugierten Antikörpern ermöglicht.
Dieser PrimeFlow™ RNA-Assay ist ein In-situ-Hybridisierungsassay, der die Leistungsfähigkeit der verzweigten DNA-Technologie mit der Einzelzellauflösung der Durchflusszytometrie kombiniert und so den gleichzeitigen Nachweis von bis zu vier RNA-Zielmoleküle in Kombination mit der Immunphänotypisierung von Zelloberflächen und intrazellulären Proteinen mit fluorochromkonjugierten Antikörpern ermöglicht. Die verzweigte DNA-Technologie verwendet Paare zielspezifischer Proben, um den Nachweis eines RNA-Transkripts zu verstärken und so eine 8.000- bis 16.000-fache Signalamplifikation aus einem gewünschten RNA-Transkript zu erreichen. PrimeFlow RNA Assay kann mRNA, lange nicht-kodierende RNA, virale RNA und Telomer-DNA nachweisen. Der Nachweis von microRNA ist ebenfalls möglich und ist optimal bei Verwendung des PrimeFlow™ microRNA Pretreatment Buffer (Kat. Nr. 88-18006) und des Protokolls. PrimeFlow RNA-Assay ist mit menschlichen Zellen und Mauszellen kompatibel. Andere Säugetierzellen und nicht Säugetierzellen sind möglicherweise kompatibel
Dieser PrimeFlow RNA-Assay enthält alle Reagenzien, die für den Assay erforderlich sind. Positive Kontrollproben und Zielproben für Gene von Interesse sind separat erhältlich.
Gemeldete Anwendung
RNA-Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonden-Nachweis
Format Kit
Anzahl Reaktionen 100 Tests
Produkttyp RNA In-situ-Hybridisierung Assay-Kit
Menge 100 Tests