Learn More
Invitrogen™ PrimeFlow™ RNA Assay Kit
Ein in-situ-Hybridisierungsassay, der die Leistungsfähigkeit der verzweigten DNA-Technologie mit der Einzelzellauflösung der Durchflusszytometrie kombiniert und so den Nachweis von vier RNA-Zielen in Kombination mit der Immunphänotypisierung von Zelloberflächen und intrazellulären Proteinen mit fluorochromkonjugierten Antikörpern ermöglicht.
2295.00 € - 3640.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonden-Nachweis |
---|---|
Format | Kit |
Produkttyp | RNA In-situ-Hybridisierung Assay-Kit |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15948940
|
Invitrogen™
88-18005-210 |
100 Tests |
3640.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15883145
|
Invitrogen™
88-18005-204 |
40 Tests |
2295.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieser PrimeFlow™ RNA-Assay ist ein in-situ-Hybridisierungsassay, der die Leistungsfähigkeit der verzweigten DNA-Technologie mit der Einzelzellauflösung der Durchflusszytometrie kombiniert und so den gleichzeitigen Nachweis von bis zu vier RNA-Zielen in Kombination mit der Immunphänotypisierung von Zelloberflächen und intrazellulären Proteinen mit fluorochromkonjugierten Antikörpern ermöglicht. Die verzweigte DNA-Technologie verwendet Paare zielspezifischer Proben, um den Nachweis eines RNA-Transkripts zu verstärken und so eine 8.000- bis 16.000-fache Signalamplifikation aus einem gewünschten RNA-Transkript zu erreichen. PrimeFlow RNA Assay kann mRNA, lange nicht-kodierende RNA, virale RNA und Telomer-DNA nachweisen. Der Nachweis von microRNA ist ebenfalls möglich und ist optimal bei Verwendung des PrimeFlow™ microRNA Pretreatment Buffer (Kat. Nr. 88-18006) und des Protokolls. PrimeFlow RNA-Assay ist mit menschlichen Zellen und Mauszellen kompatibel. Andere Säugetierzellen und nicht Säugetierzellen sind möglicherweise kompatibel
Dieser PrimeFlow RNA-Assay enthält alle Reagenzien, die für den Assay erforderlich sind. Positive Kontrollproben und Zielproben für Gene von Interesse sind separat erhältlich.
Gemeldete Anwendung
RNA-Durchflusszytometrie
Spezifikation
Primer-Sonden-Nachweis | |
Kit | |
RNA In-situ-Hybridisierung Assay-Kit |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.