Learn More
Invitrogen™ PRIMER 10 UMOL
Artikelnummer. 10276212
Click to view available options
:
10μmol
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10276212
Marke: Invitrogen™ 10629087
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Custom Primer
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Primer, 10μmol
Produkttyp Primer
Menge 10 μmol