Learn More
Invitrogen™ PRIMER 3' BIO 50 NMOL
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 3' Biotin Primer, 50 nmol |
| Produkttyp | 3' Biotin Primer |
| Primer | 3' Labeled |
| Menge | 50 nmol |