Learn More
Invitrogen™ PRIMER, 5'ALEXA 555 200 NMOL
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE |
| Beschreibung | Custom 5'Alexa 555 Primer, 200 nmole, Purified by Normal or Reversed-phase Chromatography, HPLC or PAGE, Used to Design a Custom DNA Oligonucleotide, With any of a Variety of 3' and 5' Modification |
| Produkttyp | Custom 5'Alexa 555 Primer |
| Menge | 200 nmol |
| Güte | HPLC |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwurf eines spezifischen DNA-Oligonukleotids mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation |