Learn More
Applied Biosystems™ Primer Express™ Software v3.0.1 License
Artikelnummer. 15441510 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 user
5 users
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15441510
Marke: Applied Biosystems™ 4363991
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Lizenz für die Primer Express™ Software Version 3.0.1
Die Primer Express™ Software Version 3.0.1 ermöglicht es Ihnen, mit den Real-Time PCR-Anwendungen TaqMan™ und SYBR™ Green I Farbstoffchemikalien für Genquantifizierung und allelische Diskriminierung (SNP) Ihre eigenen Primer und Sonden zu entwerfen. Die Primer Express™ Software wurde speziell für die Verwendung mit unseren StepOne™, StepOnePlus™, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA™ 7 und QuantStudio™ Real-time PCR Systemen entwickelt und bietet kunden- und anwendungsspezifische Dokumente für absolute⁄relative Quantifizierung und allelische Diskriminierung.
  • Ermöglicht das individuelle Oligonukleotid-Design für Real-time PCR Anwendungen.
  • Unterstützt Assays basierend auf TaqMan™ und SYBR™ Green I Farbstoffchemikalien.
  • Bietet Designflexibilität, Anwenderfreundlichkeit und erfordert nur minimale Optimierung.
  • Bietet eine robuste Assay-Leistung, wenn sie in Übereinstimmung mit den Rapid Assay Development Guidelines (RADG) verwendet wird.
    Einfach zu erlernende Software
    Die Primer Express™ Software Version 3.0.1 ist flexibel, einfach zu erlernen und zu verwenden und erfordert nur minimale Optimierungen. Sie enthält einen Algorithmus, der speziell für die Verwendung mit Reagenzien auf TaqMan™ Basis optimiert wurde, empfohlene Primer-⁄Sondenkonzentrationen und standardmäßige thermische Zyklusbedingungen. Die Primer Express™ Software unterstützt auch Assays, die auf dem SYBR™ Green I Farbstoff basieren. Dies minimiert den Bedarf an Assay-Optimierung und optimiert den Designprozess.
    Die Software ermöglicht auch kundenspezifische Designs, wenn die Sonde und⁄oder ein oder mehrere Primer bekannt sind. Standard- und einstellbare Parameter (Abbildung1) bieten die Flexibilität, die für alle Benutzer erforderlich ist, siehe
    Einfache Handhabung
    Einfachheit und Flexibilität sind die Markenzeichen der Primer Express™ Software Version 3.0.1, die vollständig mit allen StepOne™, StepOnePlus™, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA™ 7 und QuantStudio™ Real-time PCR Systemen kompatibel ist. Ganz gleich, ob Ihre Forschung Genquantifizierung oder allelische Diskriminierungsstudien umfasst, die Primer Express™ Software sollte in Ihrem Labor auf keinen Fall fehlen.
    Automatisiertes und manuelles Primer-⁄Sonden-Design
    Die Primer Express™ Software Version 3.0.1 entwickelt Ihre Primer und Sonden automatisch. Alternativ können Sie sie auch manuell entwickeln. Wählen Sie für das automatisierte Design einfach entweder TaqMan™ oder TaqMan™ MGB Assays. Wenn Sie die Sequenz kennen, müssen Sie die Sequenz nur importieren (oder kopieren und einfügen), und Ihre Ergebnisse werden schnell angezeigt. Wenn Sie die Primer und Sonden lieber manuell konstruieren möchten, ist das Verfahren ebenso einfach und unkompliziert.
    Rapid Assay Development Guidelines
    Die Primer Express™ Software Version 3.0.1 wurde anhand unserer Rapid Assay Development Guidelines (RADG) entwickelt. Die RADG sind einfache, aber umfassende Richtlinien für die Verwendung mit unseren Real-time PCR Instrumenten und Reagenzien. Viele traditionelle Variablen, z. B. die Magnesiumchloridkonzentration und das Thermocycling-Protokoll, wurden standardisiert, was die Entwicklungszeit von Assays deutlich reduziert.
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern, im Lieferumfang enthalten mit StepOne, StepOnePlus, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA 7, QuantStudio 6, QuantStudio 7 und QuantStudio 12k Flex, für Computer unter Windows 10 OS für 7500, 7500 Fast, QuantStudio 6, QuantStudio 7 und QuantStudio
    Zur Verwendung mit (Geräte) 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
    Produktlinie Primer Express
    Softwaretyp Primer-Design
    Produkttyp Lizenz
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
    Betriebssystem Windows 10
    Menge 1 user