Learn More
Carl Zeiss™ Microscope Primo Star Zeiss halogen lamp
Artikelnummer. 15180133
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
4X, 10X, 40X, 100X (Öl)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Packungsgröße
15180133 4X, 10X, 40X, 100X (Öl) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15180133 Lieferant Carl Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4155000054000
Menge Preis
1 2044.00 € / 1 Stück
3 1815.69 € / 1 Stück
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Binokulares Mikroskop mit vier Objektiven und modularem Unterstufenbeleuchtungsfach. Das binokulare Mikroskopobjektpaket 9 Primo Star von Carl Zeiss™ wurde für extreme Haltbarkeit entwickelt.
  • Dank seines anwenderfreundlichen Designs, des großen Vergrößerungsbereichs und des farb0korrigierten Infinity-Optiksystems eignet es sich hervorragend für den Unterricht und das Labor.
  • Vier Objektive (Plan Achromat 4x, 10x, 40x,100x Öl)
  • Siedentopf Sichtkopf
  • Schnelle Einstellung des Augenabstands
  • Drehbarer Sichtkopf (360° )
  • Paket 9
    • Für die Hochschulausbildung
    • Tischantrieb rechts
    • Sichtfeld: 20 mm
    • Full-Köhler
    • HAL-Beleuchtung
    • PH2 (40x)
Spezifikation
Kondensatortyp 1.25 n. v. fest
Diaphragma 20 SF
Eyepiece 10 x 18 mm, einer mit Zeiger
Kopfausführung Binokular, 30°, geneigt
Beleuchtungsart Halogen
Vergrößerungsleistung 4X, 10X, 40X, 100X (Öl)
Objektivausführung Plan-achromatisch
Produkttyp Primo Star Paket 9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Histologie, Humanbiologie, Mikrobiologie, Virologie und Botanik
Enthält Paket 9: Tischantrieb rechts, 20 mm FOV, Voll-Köhler, Halogenbeleuchtung, PH2 (40X)
Spannung 240 V