Learn More
Zeiss™ Primo Star HAL LED-Mikroskop
Beschreibung
Merkmale umfassen:
- Halogenbeleuchtung mit einer 6 V- 30 W-Halogenlampe
- 4-Positionen-Objektivrevolver, nach hinten geneigt
- Mechanischer Tisch 75 x 30, Antrieb auf der rechten Seite und Probenhalter mit Federklemme auf der linken Seite
- Binokulartubus 30°/20
- Okulare 10x/20 Br.foc.
- Objektive Plan-Achromat 10x Ph1, 20x Ph2 ,40x Ph2 und 100x Öl Ph3
- Kondensator 0.9/ 1.25 mit H-, Ph1-, Ph2-, Ph3-Phasenkontrast-Objektträger
- Lochblende, d=30 mm
- Externe Stromversorgung 100...240 V Wechselstrom/50...60 Hz/30 VA mit länderspezifischen Adaptern
- Staubschutzabdeckung
- Farbfilterset Blau, Grün, Gelb
- Interferenzfilter Grün, d=45 mm für Phasenkontrast
- 6 V-, 30 W-Halogenlampe
Primo Star HAL-Mikroskop, Full-Köhler, Trieb R, Ph1, Ph2, Ph3, FOV20 Komplettausrüstung mit Stativ Full-Köhler einschließlich:Farbfilterset Blau, Grün, Gelb Interferenzfilter Grün, d=45 mm für Phasenkontrast 6 V 30 W Halogenlampe (Ersatzteil)
- Halogenbeleuchtung mit einer 6 V 30 W-Halogenlampe
- 4-Positionen-Objektivrevolver, nach hinten geneigt
- Mechanischer Objekttisch 75 x 30, Antrieb rechts und Probenhalter mit Federklemme links
- Binokulartubus 30°/20
- Okulare 10x/20 Br.foc.
- Objektive Plan-Achromat 10x Ph1, 20x Ph2 ,40x Ph2 und 100x Öl Ph3
- Kondensator 0.9/ 1.25 mit H-, Ph1-, Ph2-, Ph3-Phasenkontrast-Objektträger
- Lochblende, Durchmesser: 30 mm
- Externe Stromversorgung 100...240 V Wechselstrom/50...60 Hz/30 VA mit länderspezifischen Adaptern
- Staubschutzhaube
Spezifikation
Spezifikation
| Displaytyp | LED |
| Produkttyp | Primo Star HAL LED-Mikroskop |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Besonders geeignet für botanische, urologische und hämatologische Anwendungen |
| Elektrische Anforderungen | 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz/30 VA |