Learn More
Zeiss™ Primostar 1 mit Binokularröhrchen
Artikelnummer. 17209099
Change view
Click to view available options
Kopfausführung:
Binokular
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kopfausführung unitSize
17209099 Binokular 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17209099
Marke: Zeiss™ 4155010101000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aufrechtes Einsteigermikroskop für Ausbildung und Lehre.Robuste, anwenderfreundliche, hochwertige Optik und ein kostengünstiges Mikroskop für die einfache Hellfeldmikroskopie.
  • Dieses Lehrmikroskop ist für die Hellfeldmikroskopie von gefärbten Proben in den Biowissenschaften optimiert.
  • Gebrauchsfertiges Paket – einfach einstecken und loslegen.
  • Fixed-Köhler
  • Blaue Lichtintensitätsanzeige auf beiden Seiten des Stativs
  • Für Rechtshänder:Bedienen Sie den Bühnenantrieb mit der rechten Hand und verwenden Sie den Fokusantrieb mit der linken Hand
  • Rack-lose Bühne und Bühnenabdeckung für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort
  • Für Langlebigkeit: Robuster und kurzstufiger Antrieb mit leicht ablesbarer Skala
  • Höhenverstellbares, binokulares Röhrchen mit 30° und Sichtfeld 20 mm
  • Vorinstallierte Objektive sind:Plan-Achromat 4× / 0,10, 10× / 0,25, 40× / 0,65
  • Antipilzbehandlung von Objektiven
  • LED-BeleuchtungNutzungsdauer:25.000 Std.
Spezifikation
Kopfausführung Binokular
Enthält Binocular Tube