Learn More
Zeiss™ Primostar 3 mit integrierter HD-Kamera, 8-MP-Röhrchen
Artikelnummer. 17302810
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Integrierte HD-Kamera 8 MP-Röhre
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
17302810 Integrierte HD-Kamera 8 MP-Röhre 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17302810 Lieferant Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4155010071000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robustes und kompaktes Standmikroskop für digitale Lehre und Routinearbeiten im Labor.Dieses System verfügt über eine integrierte HD 8MP-Kamera mit einer Reihe von digitalen Schnittstellenoptionen und ist damit die ideale Konfiguration für den Unterricht.Konfiguriert für die Hellfeldmikroskopie mit einem festen Kohler-Stativ.
  • Das Primostar 3 ist ein robustes und dennoch kompaktes Standmikroskop für digitale Lehre und Routinearbeiten im Labor. Der Primostar 3 ist zuverlässig und robust, da er aus einem stabilen Metallrahmen besteht und gleichzeitig leicht ist.
  • Fixed-Köhler - ideal im Bildungsbereich.
  • Die Versionen des Primostar 3 mit festem Köhler-Objektiv sind voreingestellt und haben ein Sichtfeld von 20 mm. Die ausgewählten Objektive und Okulare sind bereits eingesetzt, sodass keine Zeit für den Aufbau verloren geht. Schließen Sie einfach Ihr Mikroskop an und beginnen Sie mit Ihrer Unterrichtsstunde.
  • Full-Köhler - ideal für Lehre und Routinelabore
  • Die Voll-Köhler-Versionen des Primostar 3 mit einem Bildfeld von 22 mm bieten die Freiheit, unter Verwendung der Köhler-Beleuchtung zu unterrichten. In vordefinierten Paketen ist bereits eine Auswahl an Objektivlinsen und Okularen vorhanden. Profitieren Sie in Ihrer tagtäglichen Arbeit von einer entspannten Haltung und einem vergrößerten Bühnenantrieb. Wenn Sie mehr Proben haben, können Sie den Doppel-Objektträger-Halter verwenden. Dieses Stativ bietet außerdem die folgenden Funktionen:
  • Kondensatorrevolver: Wechseln Sie einfach zwischen verschiedenen Kontrasttechniken wie Hellfeld, Phasenkontrast oder Dunkelfeld.
  • ECO-Modus – Wenn dieser aktiviert ist, schaltet das Mikroskop in den Schlafmodus, wenn es 30 ’Minuten lang nicht benutzt wird. Dies spart Energie und trägt somit zur Senkung der Laborkosten bei.
  • Lichtmanager: Aktivieren Sie den Lichtmanager beim Objektivwechsel, und das Mikroskop merkt sich die genaue Lichtmenge für jede Objektivposition.
  • Lampengehäuse: Verwenden Sie entweder eine 30-Watt-Halogenlampe oder eine energiesparende 3 W-LED-Beleuchtung, die eine stabile Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke bietet. Sie sind austauschbar.
Spezifikation
Enthält Integrierte HD-Kamera 8 MP-Röhre