Learn More
Carl Zeiss™ Mikroskopstativ Primovert mit binokularem Tubus
Click to view available options
Typ:
Binokulartubus
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Primovert Mikroskopständer mit Binokulartubus
- 4-Positionen-Objektivrevolver H
- Probenobjekttisch 200 x 239 mm Objekttisch-Einsatz
- Binokulartubus aus Metall 45°/20
- Okulare 10x/20 Br. foc.
- Durchlichtbeleuchtung mit einer 6 V 30 W-Halogenlampe
- Lochblende und Inbusschlüssel zur Einstellung des Phasenkontrasts
- Externe Stromversorgung 100 bis 240 V AC/50 bis60 Hz mit länderspezifischen Adaptern
- Staubschutzkappe enthalten
- 6 V 30 W Halogenlampe (Ersatzteil)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Binokulartubus |
| Menge | Je 1 |