Learn More
Primulin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465382 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11465382 5 g
11475382 25 g
11485382 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465382 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219545405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 8064-60-6
Summenformel C21H14N3NaO3S3
Molekulargewicht (g/mol) 475.531
MDL-Nummer MFCD00005798
InChI-Schlüssel RSRNHSYYBLEMOI-UHFFFAOYSA-M
Synonym Direct gelb 59, C.I. 49000
PubChem CID 3769888
IUPAC-Name Natrium;2-[2-(4-aminophenyl)-1,3-benzothiazol-6-yl]-6-methyl-1,3-benzothiazol-7-sulfonat
SMILES CC1=C(C2=C(C=C1)N=C(S2)C3=CC4=C(C=C3)N=C(S4)C5=CC=C(C=C5)N)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Primulin
Formelmasse 475.5
Farbe Braun/Gelb
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver