Learn More
Emma Safety Footwear Primus Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
37
48
49
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Wasserfeste Konstruktion aus Vollnarbenleder
- Wasserdichtes Sympatex-Obermaterial ™
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Bauweise/Design | Primus |
| Auskleidungsmaterial | Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™ |
| Material | Leder |
| Größe | 48 |
| Zehenmaterial | Stahl |