Learn More
Tuttnauer Printer Kit for Paper
Artikelnummer. 17829598 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Change view
Click to view available options
:
Printer Kit for Paper
Artikelnummer.
17829598 Printer Kit for Paper
1 options
Artikelnummer. 17829598
Marke: Tuttnauer SRV0000485
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Printer Kit used for cycle documentation. During the cycle the printer records temperatures, date, cycle status, end of cycle.
  • Kit: Thermal printer (SRV000-0485) and 2 paper rolls 57 mm (THE002-0118).
  • Used for cycle documentation.
  • During the cycle the printer records temperatures, date, cycle status, end of cycle.
Spezifikation
Produkttyp Drucker