Learn More
Brady™ Druckeretiketten
Click to view available options
:
Farbe:Weiß/transparent; Material:Vinyl; Abmessungen:25,4 x 101,6 mm (B x H)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt |
| Beschreibung | Großpackung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß, Transparent |
| Ausführung | Matt |
| Format | Selbstlaminierend |
| Material | Vinyl |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Druckeretiketten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboridentifikation, Sprach- und Datenkommunikation, Draht- und Kabelmarkierung |
| Mehr anzeigen |