Learn More
Thermo Scientific™ Drucker für CryoMed und CryoPlus
Artikelnummer. 11746449 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Drucker
Spannung:
120/220 V
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Typ Spannung unitSize
11746449 Drucker 120/220 V 5 Stück
11721579 Drucker 120/220 V 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11746449
Marke: Thermo Scientific™ 4000566
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific Cryomed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung oder mit CryoPlus LN2 Kryokonservierungssystemen.
Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Thermo Scientific™ CryoMed™ Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung mit Thermo Scientific™ Thermodruckern für CryoMed und CryoPlus™ Tiefkühlgeräte. Diese Drucker sind in Ausführungen für 120 V oder 220 V erhältlich und verfügen über eine Kabelbaugruppe sowie ein RS-232-Anschlusskit.
  • Modell 4000565 – 120 V, 60 Hz Drucker mit Kabeln und RS232 Anschlusskit
  • Modell 4000665 – 220V, 50Hz Drucker mit Kabeln und RS232 Anschlusskit
  • Modell 4000566 – Thermodruckpapier (5 Rollen/Pack.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Drucker
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung
Spannung 120/220 V